Learn More
Thermo Scientific™ Centrífuga refrigerada de suelo Sorvall™ ST8 FR
Ahorre un valioso espacio en la mesa de su laboratorio con la centrífuga refrigerada de suelo Thermo Scientific™ Sorvall™ ST8 FR.
Marca: Thermo Scientific™ 75007208
Ver más versiones de este producto
Descripción
Satisfaga las necesidades de protocolos clínicos y de investigación con la Thermo Scientific™ Sorvall™ ST 8 FR.Esta centrífuga refrigerada y de pie de suelo ofrece una ergonomía mejorada y ahorra un valioso espacio de sobremesa en su laboratorio.Sorvall ST8 FR tiene una capacidad excepcional en un diseño compacto con una interfaz sencilla y elegante, y la flexibilidad para adaptarse a numerosas aplicaciones.
Tecnologías innovadoras:- El intercambio del rotor Thermo Scientific™ Auto-Lock™ seguro y de activación mediante la pulsación de un botón en tan solo tres segundos ofrece una instalación y extracción del rotor sin errores y un acceso a la cámara libre de obstáculos para facilitar la limpieza.
- Las opciones de sellado de biocontención, como las tapas Thermo Scientific™ ClickSeal™ certificadas†, facilitan la manipulación con una sola mano, incluso con guantes.
- Sistema de refrigeración sin CRC
- Capacidad basculante ampliada hasta 8 tubos cónicos de 50 ml, 24 tubos para recogida de muestras de sangre de 5/7 ml, microplacas y microtubos, todo en una centrífuga de gran versatilidad
- Flexibilidad de ángulo fijo para centrifugar tubos cónicos de 50 ml a más de 12 000 x g o una amplia gama de microtubos a velocidades de hasta 30 279 x g.
Funcionamiento sencillo:
- Bajos niveles de ruido, de tan solo 52 dBA a un régimen de 17 850 rpm/30 279 x g, para garantizar la tranquilidad en el laboratorio
- Funcionamiento con tan solo pulsar un botón gracias a los protocolos preestablecidos.
- Pantalla retroiluminada de alta visibilidad que permite leer claramente los parámetros desde el otro lado del laboratorio.
- Interfaz de usuario que permite el uso con guantes y detergente.
- Instrucciones en varios idiomas (inglés, holandés, francés, alemán, italiano, ruso y español) acerca de la programación, condiciones de funcionamiento, alertas y mensajes de servicio técnico.
- La centrífuga cumple las normas clínicas y de seguridad más recientes, como UL, CE e IVD.
Aplicaciones clínicas:
- Centrifuga hasta 24 tubos para recogida de muestras de sangre de 5/7 ml en cada ciclo, con una configuración de cestillo basculante
- Cumple las más recientes normas clínicas y de seguridad
Aplicaciones de investigación:
- Rotor de cestillo basculante con capacidad para 8 tubos de 50 ml, cuatro microplacas, 48 microtubos o 30 columnas de filtración para satisfacer las necesidades de investigación
- Intercambio de rotores Auto-Lock para mayor flexibilidad en las aplicaciones: de tubos de 50 ml a microplacas o microtubos sin ningún esfuerzo.—
†Biocontención certificada por Public Health England, Porton Down, Reino Unido.
Especificaciones
Microprocesador | |
Centrífuga compacta de suelo Sorvall ST 8FR, refrigerada | |
4500 rpm (rotor TX-150), 17 850 rpm (rotor MicroClick 24 x 2) | |
3260 x g (con rotor TX-150); 30 279 x g (con rotor MicroClick 24 x 2) | |
De 115,8 a 120,9 cm (de 45,6 a 47,6 pulg) (ajustable) | |
De 77,97 a 83,05 cm (de 30,7 a 32,7 pulg), ajustable | |
52 cm | |
Sistema de intercambio de rotores Auto-Lock, sistema de detección de desequilibrio SMARTspin, tapas de biocontención ClickSeal certificadas | |
18,3 in | |
De 79 a 84 x 47 x 52 cm | |
191 lb (87 kg) | |
99 h 59 min, continuo | |
2 (estándar y suave) |
IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101, EN 61326-1; listado por UL/marcado CE/conforme a IVD/biocontención certificada por Public Health England, Porton Down (Reino Unido) | |
4 x 145 ml (con rotor TX-150), 6 x 50 ml (con rotor HIGHConic) | |
Sí | |
20,5 in | |
Entre 79 y 84 cm | |
Entre 117 y 122 cm | |
< 52 dBA (con rotor MicroClick 24 x 2); < 56 dBA con todos los rotores | |
850 w | |
47 cm | |
Inducción sin escobillas de accionamiento directo | |
3 botones de programa directo, más 96 programas adicionales accesibles mediante carpeta, todos con denominación alfanumérica del programa | |
-10°C a +40°C | |
230 V, 60 Hz |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31
Sujeto a la garantía limitada estándar de Thermo Fisher Scientific.Consulte los detalles con su representante comercial o en thermoscientific.com.