Learn More
Bel-Art™ Cinta SP Scienceware™ para sistema de cintas de etiquetado de protección
Cinta para su uso con el sistema de cintas de etiquetado de protección Bel Art Scienceware (n.º de cat. 1186750)
48.05€ - 72.15€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Tipo de adhesivo | Acrílico |
Color | Transparente |
Pantalla | Consignment |
Acabado | Semi-gloss |
Código de producto | Marca | Cantidad | Anchura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Anchura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
13435256
|
Bel-Art™
F13491-0100 |
3/paq. | 1 in |
72.15€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envío: 03-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10373241
|
Bel-Art™
F13453-0020 |
24/caja | 2 in |
48.05€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
13425256
|
Bel-Art™
F13491-0150 |
2/paq. | 1,5 in |
64.20€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 03-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
La cinta transparente protege las etiquetas del congelador, del autoclave, de ácidos, de álcalis y de disolventes orgánicos. Los resultados de las pruebas demuestran que la cinta sigue fijada de forma segura sin decoloración tras esterilizarse en autoclave durante 40 minutos a 125 °C (258 °F), así como tras una semana en nitrógeno líquido a - 196 °C (- 321 °F). Todos los tamaños de cinta tienen un grosor de 1 mil (0,001 in) con 1 mil (0,001 in) de adhesivo acrílico.
- La cinta de polipropileno transparente ofrece una alta resistencia a los productos químicos y a la humedad; además de proporcionar una gran versatilidad para su uso en laboratorios de trabajos pesados
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Transparente | |
Semi-gloss | |
Polipropileno | |
Ink Jet | |
No estéril | |
36 yd |
Acrílico | |
Consignment | |
Cinta | |
Top | |
Cinta de etiquetado de protección de laboratorio | |
1 mil | |
32,9 m |