Learn More
SPARC-like 1/SPARCL1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
221.00€ - 305.00€
Especificaciones
Antígeno | SPARC-like 1/SPARCL1 |
---|---|
Dilución | ELISA 1:5000-1:10000 |
Aplicaciones | ELISA |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18640602
|
Novus Biologicals
NBP2-98296-100ul |
100 μg |
305.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18607884
|
Novus Biologicals
NBP2-98296-50ul |
50 μg |
221.00€
50 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
SPARC-like 1/SPARCL1 Polyclonal antibody specifically detects SPARC-like 1/SPARCL1 in Mouse samples. It is validated for ELISAEspecificaciones
SPARC-like 1/SPARCL1 | |
ELISA | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Cancer | |
0.2 um filtered solution in PBS | |
8404 | |
IgG | |
Antigen and protein A Affinity-purified |
ELISA 1:5000-1:10000 | |
Polyclonal | |
Purified | |
RUO | |
Mouse | |
hevin, High endothelial venule protein, MAST 9, MAST9, PIG33, proliferation-inducing protein 33, SC1, SPARC-like 1 (hevin), SPARC-like 1 (mast9, hevin), SPARC-like protein 1 | |
Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Mouse SPARC-like 1/SPARCL1 (Accession#: EDL20231.1; Met1-Phe650) | |
Primary | |
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
SPARC-like 1/SPARCL1 Antibody, Novus Biologicals™