Learn More
SPARC-like 1/SPARCL1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-98296-100ul
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
SPARC-like 1/SPARCL1 Polyclonal antibody specifically detects SPARC-like 1/SPARCL1 in Mouse samples. It is validated for ELISA
Especificaciones
SPARC-like 1/SPARCL1 | |
Polyclonal | |
ELISA 1:5000-1:10000 | |
hevin, High endothelial venule protein, MAST 9, MAST9, PIG33, proliferation-inducing protein 33, SC1, SPARC-like 1 (hevin), SPARC-like 1 (mast9, hevin), SPARC-like protein 1 | |
Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Mouse SPARC-like 1/SPARCL1 (Accession#: EDL20231.1; Met1-Phe650) | |
100 μg | |
Cancer | |
8404 | |
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
IgG |
ELISA | |
Unconjugated | |
0.2 um filtered solution in PBS | |
Rabbit | |
Antigen and protein A Affinity-purified | |
RUO | |
Primary | |
Mouse | |
Purified |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 12
Título del producto
SPARC-like 1/SPARCL1 Antibody, Novus Biologicals™ > 100 μg, Unconjugated
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido