Learn More
Fisherbrand™ Cartuchos de repuesto para los desmineralizadores portátiles
Facilita la desmineralización del agua con una conductividad de 0.3 a 2 μS/cm y un pH de 6 a 7. Los cartuchos de repuesto para desmineralizadores portátiles Fisherbrand™ empiezan siendo de color azul y cambian gradualmente de color al ocre a medida que se saturan.
Marca: Fisherbrand™ KC+4
325.97 EUR hasta el 2025-03-31
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
Descripción
- Solo contienen resinas nuevas que no se han contaminado o regenerado
- El nivel de rendimiento es constante y está garantizado
- Construcción sólida y práctica
- Los conectores rápidos facilitan y agilizan el montaje y desmontaje
Especificaciones
El cartucho azul cambia a marrón ocre | |
150 l/h | |
60 cm | |
4/juego |
Depende de la calidad de la entrada de agua | |
Intercambiador de iones | |
Desmineralizador portátil DEM'O4 | |
Cartuchos de repuesto |
Título del producto
Fisherbrand™ Cartuchos de repuesto para los desmineralizadores portátiles > Para 8300H
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido