Learn More
Invitrogen™ Servicios de síntesis de oligos de ADN personalizados
Cebador personalizado
Marca: Invitrogen™ 10629186
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Utilice esta herramienta para diseñar un oligonucleótido de ADN personalizado, con cualquiera de una variedad de modificaciones de 3' y 5', en escalas que van desde 25 nmol hasta 10 μmol. Seleccione el método de purificación deseado (cromatografía normal o de fase inversa, HPLC o PAGE).Especificaciones
Almacenar a temperatura ambiente. | |
Diseñe un oligonucleótido de ADN personalizado, con cualquiera de una variedad de modificaciones de 3' y 5' | |
Cromatografía de fase normal o inversa, HPLC o PAGE |
Cebador personalizado, 25 nmol, purificado por cromatografía de fase normal o inversa, HPLC o PAGE, utilizado para diseñar un oligonucleótido de ADN personalizado, con cualquiera de una variedad de modificaciones de 3' y 5' | |
25 nmol | |
Cebador personalizado |