Learn More
Invitrogen™ Servicios de síntesis de oligos de ADN personalizados
Cebador personalizado
0.20€ - 108.00€
Productos 5
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10003203
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
10668051
25 nmol
2.83€
cada uno
10377112
Ver documentos
Invitrogen™
10629186
25 nmol
0.20€
cada uno
10424182
Ver documentos
Invitrogen™
10629012
50 nmol
0.26€
cada uno
10022792
Ver documentos
Invitrogen™
10629053
1 μmol
2.61€
cada uno
10357402
Ver documentos
Invitrogen™
10915015
1 Vial, 1 μmol
108.00€
cada uno
Descripción
Descripción
Utilice esta herramienta para diseñar un oligonucleótido de ADN personalizado, con cualquiera de una variedad de modificaciones de 3' y 5', en escalas que van desde 25 nmol hasta 10 μmol. Seleccione el método de purificación deseado (cromatografía normal o de fase inversa, HPLC o PAGE).