Learn More
VACUUBRAND™ Aceite especial
Marca: VACUUBRAND™ 20687700
66.72 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
Aceite especial TWII | |
Frasco | |
1 unidad | |
1 L |
Título del producto
VACUUBRAND™ Aceite especial > Volumen:1 l
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido