Learn More
asecos™ Absorbentes especiales cilindros
Absorción segura de ácidos, álcalis, productos químicos agresivos y aceite
Marca:  asecos™ 9915
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17836336
  • 238.00€ / paquete de 6
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Gran durabilidad
  • Aptos para uso continuado y de larga duración
  • Elevada resistencia al desgarro y a la abrasión
  • Excepcionales propiedades de absorción
  • Gran capacidad de absorción (hasta 16 veces el propio peso)
  • Fino – para pequeños vertidos y prevención
  • Grueso – para grandes vertidos o absorción de charcos
Especificaciones
Especificaciones
Amarillo
Sorbent Sock
3 m
75.00 mm
5.4 kg
Heavy-duty Cloth
9.84 ft.
2.95 in.
11.90 lb.