Learn More
asecos™ Absorbentes especiales cilindros
Absorción segura de ácidos, álcalis, productos químicos agresivos y aceite
174.00€ - 238.00€
Especificaciones
Color | Amarillo |
---|---|
Material | Heavy-duty Cloth |
Tipo | Sorbent Sock |
Anchura (imperial) | 2.95 in. |
Anchura (métrico) | 75.00 mm |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17826586
|
asecos™
9914 |
1.2 m |
174.00€
paquete de 15 |
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17836336
|
asecos™
9915 |
3 m |
238.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Gran durabilidad
- Aptos para uso continuado y de larga duración
- Elevada resistencia al desgarro y a la abrasión
- Excepcionales propiedades de absorción
- Gran capacidad de absorción (hasta 16 veces el propio peso)
- Fino – para pequeños vertidos y prevención
- Grueso – para grandes vertidos o absorción de charcos
Especificaciones
Amarillo | |
Sorbent Sock | |
75.00 mm | |
5.4 kg |
Heavy-duty Cloth | |
2.95 in. | |
11.90 lb. |