Learn More
3M™ Mascarilla para especialidades Aura™, serie 9300
Ligero y plegable. La mascarilla 3M Aura utiliza un exclusivo diseño de tres paneles para ofrecer mayor comodidad y facilitar la comunicación.
Marca:  3M™ 7000034737
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11763373
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Se adapta a una amplia gama de formas y tamaños de cara
  • Tecnología de filtro de baja resistencia a la respiración para una respiración más fácil
  • El ingenioso diseño de tres paneles se adapta a más movimientos faciales durante el habla, para que su uso sea más cómodo
  • Un panel superior en relieve reduce el empañamiento de las gafas
  • Un panel de nariz esculpido mejora la compatibilidad con gafas
  • Una innovadora lengüeta para el mentón para facilitar la colocación y el ajuste del respirador en la cara
  • Se suministra en un embalaje higiénico para ayudar a proteger la mascarilla de la contaminación antes de su uso. También permite el almacenamiento práctico y la dispensación en el lugar de trabajo.
  • La válvula Cool Flow™ reduce la acumulación de calor para ofrecer a los trabajadores una protección cómoda, incluso en condiciones de humedad y calor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
4
Amarillo
Cup/Molded
Máscara FFP1 gas ácido
No
Electreto (poliéster, polipropileno y carbono)
Yes
Gas ácido
Cup
No
EN149:2001 + A1:2009
Azul/negro
Single-use
Cubeta
FFP1
Válvula Cool-flow, correas codificadas con color
9915
20/paq.
Non-sterile
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
3M™ Mascarilla para especialidades Aura™, serie 9300 > Modelo: 9915; sin válvula; para uso con: Protección auditiva y ocular 3M; cantidad: 20/paq.