Learn More
3M™ Mascarilla para especialidades Aura™, serie 9300
Ligero y plegable. La mascarilla 3M Aura utiliza un exclusivo diseño de tres paneles para ofrecer mayor comodidad y facilitar la comunicación.
Marca: 3M™ 7000034740
Descripción
Se adapta a una amplia gama de formas y tamaños de cara
- Tecnología de filtro de baja resistencia a la respiración para una respiración más fácil
- El ingenioso diseño de tres paneles se adapta a más movimientos faciales durante el habla, para que su uso sea más cómodo
- Un panel superior en relieve reduce el empañamiento de las gafas
- Un panel de nariz esculpido mejora la compatibilidad con gafas
- Una innovadora lengüeta para el mentón para facilitar la colocación y el ajuste del respirador en la cara
- Se suministra en un embalaje higiénico para ayudar a proteger la mascarilla de la contaminación antes de su uso. También permite el almacenamiento práctico y la dispensación en el lugar de trabajo.
- La válvula Cool Flow™ reduce la acumulación de calor para ofrecer a los trabajadores una protección cómoda, incluso en condiciones de humedad y calor
Especificaciones
EN 149:2001A1:2009, CE. | |
Correa doble | |
FFP1 | |
No | |
Protección contra partículas de polvo y partículas de líquidos no volátiles, protección contra olores desagradables | |
Respirador 9913 | |
20/paq. | |
Copa |
Gris | |
Sí | |
Respirador de partículas | |
FFP1 | |
Sí | |
Sí | |
Partículas líquidas no volátiles y sólidas |