Learn More
Wheaton™ Bolsa para muestras con cartera para documentos, símbolo de riesgo biológico impreso
Bolsa para muestras perfecta para el transporte seguro de muestras de pacientes
Marca:  Wheaton™ 370150
112.10 EUR hasta el 2025-01-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16484979
  • 121.00€ / paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 27-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Garantiza una transferencia segura de las muestras
  • Para el transporte de muestras clínicas y documentos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Bolsa para muestras
Cierre adhesivo
Transporte de muestras clínicas y documentos
LDPE
1000
150 x 150 mm
No esterilizable en autoclave
Bolsa para documentos, símbolo de riesgo biológico impreso
No estéril
100