Learn More
Thermo Scientific™ Spectra™ Multicolor Broad Range Protein Ladder
Estándar de proteína de cuatro colores que contiene 10 proteínas preteñidas (de 10 a 260 kDa) para el uso como patrones de tamaño en electroforesis en gel y la inmunotransferencia (Western blotting).
Marca:  Thermo Scientific™ 26623
696.66 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21982" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.36080kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11862124
  • 816.00€ / paquete de 10
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
La escalera de proteínas de amplia gama multicolor Spectra Thermo Scientific™ es un estándar de proteínas de 4 colores que contiene 10 proteínas preteñidas (de 10 a 260 kDa) para el uso como patrones de tamaño en la electroforesis en gel y la inmunotransferencia (Western blotting).
Este marcador de peso molecular para proteínas preteñidas está diseñado para supervisar el progreso de la electroforesis en gel de poliacrilamida-SDS, para evaluar la eficacia de la transferencia a fluoruro de polivinilideno (PVDF), nylon y membranas de nitrocelulosa y para estimar el tamaño aproximado de las proteínas separadas que se han hecho visibles con tintes de gel o reactivos de detección de inmunotransferencia (Western blot). Cuatro cromóforos diferentes (azul, naranja, verde, rosa) se unen a las distintas proteínas componentes, lo que produce una escalera de colores brillantes con un patrón fácil de recordar.
Características destacadas:
  • Intervalo de tamaños: 10 proteínas con un tamaño de 10 a 260 kDa
  • Multicolor: cuatro colores diferentes para una asignación inequívoca del tamaño de las bandas
  • Listo para su uso: se suministra en tampón de carga para su carga directa en los geles; no es necesario que se hierva.
  • Bandas nítidas: bandas codificadas por colores de intensidad similar para una visualización sencilla
  • Calidad probada: cada lote se evalúa mediante SDS-PAGE e inmunoelectrotransferencia
  • Compatible con membranas: transferencia de bandas de color a membranas para inmunoelectrotransferencia
Incluye:
Proteínas teñidas con colorante en 62,5 mm Tris-H3PO4 (pH 7,5 a 25 °C), 1 mm EDTA, 2 % SDS, 10 mm DTT, 1 mm NaN3 y 33 % glicerol.
Recomendada para:
Supervisión de la migración de proteínas durante la electroforesis en gel de poliacrilamida, supervisión de la transferencia de proteínas en las membranas tras inmunotransferencia (Western blot), dimensionamiento de proteínas en geles de poliacrilamida-SDS e inmunotransferencia (Western blot)
Especificaciones
Especificaciones
Contenido: 10 viales de 250 µl cada uno
Tampón de almacenamiento: 62,5 mM Tris-H3PO4 (pH 7,5 a 25 °C), 1 mM EDTA, 2 % SDS, 10 mM DTT, 1 mM NaN3 y 33 % glicerol
Almacenamiento: Tras su recepción, almacenar a -20 °C
10
4 colores: Azul, naranja, verde, rosa
260, 140, 100, 70, 50, 40, 35, 25, 15, 10 kDa
10 x 250 μl
Inmunotransferencia (Western Blotting), SDS-PAGE
Fluorescencia colorimétrica, NIR (700 nm), fluorescencia RGB (555 nm)
Marcadores moleculares de proteínas
De 10 a 260 kDa
Geles Bolt™ Bis-Tris Plus, Geles de tricina Novex™, geles de Tris-glicina Novex™, geles NuPAGE™ Bis-Tris, geles de Tris-acetato NuPAGE™, geles SDS-PAGE
Spectra™
Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.