Learn More
Thermo Scientific™ Spectra™ Multicolor Broad Range Protein Ladder
Estándar de proteína de cuatro colores que contiene 10 proteínas preteñidas (de 10 a 260 kDa) para el uso como patrones de tamaño en electroforesis en gel y la inmunotransferencia (Western blotting).
213.00€ - 816.00€
Especificaciones
Método de detección | Fluorescencia colorimétrica, NIR (700 nm), fluorescencia RGB (555 nm) |
---|---|
Number of Markers | 10 |
Tipo de producto | Marcadores moleculares de proteínas |
Listo para cargar | Sí |
Intervalo de tamaños | De 10 a 260 kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11842124
|
Thermo Scientific™
26634 |
2 x 250 μl |
213.00€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11862124
|
Thermo Scientific™
26623 |
10 x 250 μl |
816.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
La escalera de proteínas de amplia gama multicolor Spectra Thermo Scientific™ es un estándar de proteínas de 4 colores que contiene 10 proteínas preteñidas (de 10 a 260 kDa) para el uso como patrones de tamaño en la electroforesis en gel y la inmunotransferencia (Western blotting).
Este marcador de peso molecular para proteínas preteñidas está diseñado para supervisar el progreso de la electroforesis en gel de poliacrilamida-SDS, para evaluar la eficacia de la transferencia a fluoruro de polivinilideno (PVDF), nylon y membranas de nitrocelulosa y para estimar el tamaño aproximado de las proteínas separadas que se han hecho visibles con tintes de gel o reactivos de detección de inmunotransferencia (Western blot). Cuatro cromóforos diferentes (azul, naranja, verde, rosa) se unen a las distintas proteínas de los componentes, lo que produce una escalera de colores vivos con un patrón fácil de recordar.Características destacadas:
Intervalo de tamaños: 10 proteínas con un tamaño de 10 a 260 kDa
- Multicolor – Cuatro colores diferentes para una asignación inequívoca del tamaño de las bandas
- Listo para usar – Se suministra en un tampón de carga para su carga directa en los geles; no es necesario que se hierva
- Bandas nítidas – Bandas codificadas por colores de intensidad similar para una visualización sencilla
- Calidad probada – Cada lote se evalúa mediante SDS-PAGE e inmunotransferencia (Western blotting)
- Compatible con membranas – Transferencia de bandas de color a membranas para inmunotransferencia (Western blotting)
Incluye:
Proteínas teñidas con colorante en 62,5 mm Tris-H3PO4 (pH 7,5 a 25°C), 1 mm EDTA, 2 % SDS, 10 mm DTT, 1 mm NaN3 y 33 % glicerol.
Recomendada para:
Supervisión de la migración de proteínas durante la electroforesis en gel de poliacrilamida, supervisión de la transferencia de proteínas en las membranas tras inmunotransferencia (Western blot), dimensionamiento de proteínas en geles de poliacrilamida-SDS e inmunotransferencia (Western blot)
Especificaciones
Fluorescencia colorimétrica, NIR (700 nm), fluorescencia RGB (555 nm) | |
Marcadores moleculares de proteínas | |
De 10 a 260 kDa | |
Geles Bolt™ Bis-Tris Plus, Geles de tricina Novex™, geles de Tris-glicina Novex™, geles NuPAGE™ Bis-Tris, geles de Tris-acetato NuPAGE™, geles SDS-PAGE | |
Spectra™ |
10 | |
Sí | |
4 colores: Azul, naranja, verde, rosa | |
260, 140, 100, 70, 50, 40, 35, 25, 15, 10 kDa | |
Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.