Learn More
Thermo Scientific™ Estándar de proteínas de rango alto multicolor Spectra™
Una mezcla de ocho proteínas teñidas de azul, verde y naranja (de 40 kDa a 300 kDa) para usar como patrón de tamaño para proteínas de alto peso molecular en electroforesis en gel y e inmunotransferencia (Western blotting).
Marca:  Thermo Scientific™ 26625
180.60 EUR hasta el 2024-09-27
Use el código promocional "21650" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.36080kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11872124
  • 258.00€ / paquete de 2
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
El patrón de proteínas de rango alto multicolor Thermo Scientific™ Spectra es una mezcla de ocho (8) proteínas teñidas de color azul, verde y naranja (de 40 kDa a 300 kDa) que se han diseñado para usar como patrones de tamaño de proteínas con alto peso molecular en electroforesis con gel e inmunotransferencia (Western blotting).
Este marcador de peso molecular para proteínas preteñidas está diseñado para supervisar el progreso de la electroforesis en gel de poliacrilamida-SDS, para evaluar la eficacia de la transferencia a fluoruro de polivinilideno (PVDF), nylon y membranas de nitrocelulosa y para estimar el tamaño aproximado de las proteínas separadas que se han hecho visibles con tintes de gel o reactivos de detección de inmunotransferencia (Western blot). Tres cromóforos diferentes (azul, naranja y verde) se unen a las distintas proteínas componentes, lo que produce una escalera de colores brillantes con un patrón fácil de recordar. El estándar de proteínas de amplia gama multicolor Spectra está lista para su uso: no hay que calentar, diluir ni añadir ningún agente de reducción.
Características destacadas:
  • Intervalo de tamaños: ocho proteínas con un tamaño de 40 a 300 kDa
  • Multicolor: tres colores diferentes para una asignación inequívoca del tamaño de la banda
  • Listo para su uso: se suministra en tampón de carga para su carga directa en los geles; no es necesario que se hierva.
  • Bandas nítidas: bandas codificadas por colores de intensidad similar para una visualización sencilla
  • Calidad probada: cada lote se evalúa mediante SDS-PAGE e inmunoelectrotransferencia
  • Compatible con membranas: transferencia de bandas de color a membranas para inmunoelectrotransferencia
Incluye:
Proteínas teñidas con colorante en 62,5 mm Tris-H3PO4 (pH 7,5 a 25 °C), 1 mm EDTA, 2 % SDS, 10 mm DTT, 1 mm NaN3 y 33 % glicerol.
Recomendada para:
Supervisión de la migración de proteínas durante la SDS-PAGE; Verificación de la eficiencia de transferencia Western; Dimensionamiento aproximado de proteínas en geles de poliacrilamida-SDS e inmunotransferencia (Western blot); Localización de una proteína de interés para la escisión de un gel preparativo no teñido
Especificaciones
Especificaciones
Contenido: dos viales de 250 µl cada uno
Tampón de almacenamiento: 62,5 mm Tris-H3PO4 (pH 7,5 a 25 °C), 1 mm EDTA, 2 % SDS, 10 mm DTT, 1 mm NaN3 y 33 % glicerol
Almacenamiento: Tras su recepción, almacenar a -20 °C
8
De 40 a 300 kDa
Geles Bolt™ Bis-Tris Plus, Geles de tricina Novex™, geles de Tris-glicina Novex™, geles NuPAGE™ Bis-Tris, geles de Tris-acetato NuPAGE™, geles SDS-PAGE
Spectra™
Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
Fluorescencia colorimétrica, NIR (700 nm), fluorescencia RGB (555 nm)
Marcadores moleculares de proteínas
Geles de Tris-acetato
Tres colores: Azul, naranja, verde
300, 250, 180, 130, 100, 70, 50, 40 kDa
2 × 250 µl
Inmunotransferencia (Western Blotting), SDS-PAGE
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.