Learn More
Thermo Scientific™ Estándar de proteínas de rango alto multicolor Spectra™
Una mezcla de ocho proteínas teñidas de azul, verde y naranja (de 40 kDa a 300 kDa) para usar como patrón de tamaño para proteínas de alto peso molecular en electroforesis en gel y e inmunotransferencia (Western blotting).
258.00€
Especificaciones
Método de detección | Fluorescencia colorimétrica, NIR (700 nm), fluorescencia RGB (555 nm) |
---|---|
Number of Markers | 8 |
Tipo de producto | Marcadores moleculares de proteínas |
Listo para cargar | Sí |
Intervalo de tamaños | De 40 a 300 kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11872124
|
Thermo Scientific™
26625 |
2 × 250 µl |
258.00€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
El patrón de proteínas de rango alto multicolor Thermo Scientific™ Spectra es una mezcla de ocho (8) proteínas teñidas de color azul, verde y naranja (de 40 kDa a 300 kDa) que se han diseñado para usar como patrones de tamaño de proteínas con alto peso molecular en electroforesis con gel e inmunotransferencia (Western blotting).
Este marcador de peso molecular para proteínas preteñidas está diseñado para supervisar el progreso de la electroforesis en gel de poliacrilamida-SDS, para evaluar la eficacia de la transferencia a fluoruro de polivinilideno (PVDF), nylon y membranas de nitrocelulosa y para estimar el tamaño aproximado de las proteínas separadas que se han hecho visibles con tintes de gel o reactivos de detección de inmunotransferencia (Western blot). Tres cromóforos diferentes (azul, naranja y verde) se unen a las distintas proteínas componentes, lo que produce una escalera de colores brillantes con un patrón fácil de recordar. El estándar de proteínas de amplia gama multicolor Spectra está lista para su uso: no hay que calentar, diluir ni añadir ningún agente de reducción.Características destacadas:
Intervalo de tamaños: ocho proteínas con un tamaño de 40 a 300 kDa
Multicolor: tres colores diferentes para una asignación inequívoca del tamaño de la banda
Listo para su uso: se suministra en tampón de carga para su carga directa en los geles; no es necesario que se hierva.
Bandas nítidas: bandas codificadas por colores de intensidad similar para una visualización sencilla
Calidad probada: cada lote se evalúa mediante SDS-PAGE e inmunoelectrotransferencia
Compatible con membranas: transferencia de bandas de color a membranas para inmunoelectrotransferencia
Incluye:
Proteínas teñidas con colorante en 62,5 mm Tris-H3PO4 (pH 7,5 a 25 °C), 1 mm EDTA, 2 % SDS, 10 mm DTT, 1 mm NaN3 y 33 % glicerol.
Recomendada para:
Supervisión de la migración de proteínas durante la SDS-PAGE; Verificación de la eficiencia de transferencia Western; Dimensionamiento aproximado de proteínas en geles de poliacrilamida-SDS e inmunotransferencia (Western blot); Localización de una proteína de interés para la escisión de un gel preparativo no teñido
Especificaciones
Fluorescencia colorimétrica, NIR (700 nm), fluorescencia RGB (555 nm) | |
Marcadores moleculares de proteínas | |
De 40 a 300 kDa | |
300, 250, 180, 130, 100, 70, 50, 40 kDa |
8 | |
Sí | |
Tres colores: Azul, naranja, verde | |
Spectra™ |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.