Learn More
Spectrum Labs™ Discos de membrana Spectra/Por™ 1
Membrana de celulosa regenerada para su uso con sistemas de dializador de equilibrio de espectro y Spectra/Por MacroDialyzer
Marca: Spectrum Labs™ 132474
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
Para su uso con sistemas de dializador de equilibrio de espectro y Spectra/Por™ MacroDialyzer.Discos de membrana precortados de celulosa regenerada (RC)
Se suministran secos con glicerol como humectante
Especificaciones
Disco de membrana | |
Membrana de celulosa regenerada | |
Para diálisis básica |
De 6 a 8 kd | |
100 mm |