Learn More
Spectrum Labs™ Discos de membrana Spectra/Por™ 1
Membrana de celulosa regenerada para su uso con sistemas de dializador de equilibrio de espectro y Spectra/Por MacroDialyzer
258.06€ - 260.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Disco de membrana |
---|---|
MWCO | De 6 a 8 kd |
Membrana | Membrana de celulosa regenerada |
Para utilizar con (aplicación) | Para diálisis básica |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12707526
|
Spectrum Labs™
132476 |
47 mm |
260.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 08-11-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12717526
|
Spectrum Labs™
132474 |
100 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Para su uso con sistemas de dializador de equilibrio de espectro y Spectra/Por™ MacroDialyzer.Discos de membrana precortados de celulosa regenerada (RC)
Se suministran secos con glicerol como humectante
Especificaciones
Disco de membrana | |
De 6 a 8 kd | |
Membrana de celulosa regenerada | |
Para diálisis básica |