Learn More
Spectrum™ Depósito de diálisis
Proporciona el ambiente óptimo para la diálisis de laboratorio
Marca:  Spectrum™ 132002
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11530980
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Includes: Barra agitadora Silent Swirl
Descripción
Descripción
La barra agitadora genera vórtice para llevar el tubo de diálisis al centro, mejorando la eficiencia.
  • 600 ml: Para RDD de hasta 1 ml y anchuras planas de tubos de hasta 16 mm
  • 1800 ml: Para cualquier tamaño RDD y anchura plana de tubos de hasta 80 mm
Para uso con dispositivos de diálisis listos para usarse (RDD) o tubos de diálisis estándar
Especificaciones
Especificaciones
Depósito de diálisis
115 mm
4,9 in
600 ml
Unidad
Poliestireno
4,5 in
125 mm
Barra agitadora Silent Swirl
Proporciona el ambiente óptimo para la diálisis de laboratorio