Learn More
Spectrum™ Depósito de diálisis
Proporciona el ambiente óptimo para la diálisis de laboratorio
79.00€ - 105.06€
Especificaciones
Tipo de producto | Depósito de diálisis |
---|---|
Material | Poliestireno |
Diámetro (métrico) | 115 mm |
Diámetro (imperial) | 4,5 in |
Contenido del kit | Barra agitadora Silent Swirl |
Includes: Silent Swirl stir bar
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Altura (imperial) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Altura (imperial) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11530980
|
Spectrum™
132002 |
600 ml | 4,9 in | 125 mm | N/A | ||||
11760753
|
Spectrum™
132005 |
1800 ml | 300 mm | N/A | |||||
Descripción
La barra agitadora genera vórtice para llevar el tubo de diálisis al centro, mejorando la eficiencia.
- 600 ml: Para RDD de hasta 1 ml y anchuras planas de tubos de hasta 16 mm
- 1800 ml: Para cualquier tamaño RDD y anchura plana de tubos de hasta 80 mm
Para uso con dispositivos de diálisis listos para usarse (RDD) o tubos de diálisis estándar
Especificaciones
Depósito de diálisis | |
115 mm | |
Barra agitadora Silent Swirl | |
Proporciona el ambiente óptimo para la diálisis de laboratorio |
Poliestireno | |
4,5 in | |
Unidad |