Learn More
3M™ Speedglas™ Outer Protection Plate 9000
3M™ Speedglas™ Outer Protection Plate 9000 for use with 3M™ Speedglas™ Welding Helmet Series 9000.
Marca: 3M™ 7000000206
55.19 EUR hasta el 2025-01-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Pieza de recambio para la placa de protección original en caso de que se produzcan golpes o arañazos
- Para la máxima seguridad y comodidad, acostúmbrese a revisar su equipo regularmente
- Límpiela periódicamente con un paño suave y sustitúyala si se producen daños o arañazos
Especificaciones
EN 166, EN166:BT | |
Transparente | |
Resistente al calor |
Casco de soldadura Speedglas™ serie 9000 | |
Placa de protección exterior |