Learn More
3M™ Speedglas™ Outer Protection Plate 9000
3M™ Speedglas™ Outer Protection Plate 9000 for use with 3M™ Speedglas™ Welding Helmet Series 9000.
64.30€ - 580.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN 166, EN166:BT |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Casco de soldadura Speedglas™ serie 9000 |
Tinción de lente | Transparente |
Tipo de producto | Placa de protección exterior |
Código de producto | Marca | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15729637
|
3M™
7000000206 |
Resistente al calor |
69.85€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 03-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15780048
|
3M™
7100016860 |
Estándar |
580.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 08-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15799627
|
3M™
7000000183 |
Resistente a los arañazos. |
64.30€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 03-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Pieza de recambio para la placa de protección original en caso de que se produzcan golpes o arañazos
- Para la máxima seguridad y comodidad, acostúmbrese a revisar su equipo regularmente
- Límpiela periódicamente con un paño suave y sustitúyala si se producen daños o arañazos
Especificaciones
EN 166, EN166:BT | |
Casco de soldadura Speedglas™ serie 9000 | |
Transparente | |
Placa de protección exterior |