Learn More
3M™ Speedglas™ Outer Protection Plate 9000
3M™ Speedglas™ Outer Protection Plate 9000 for use with 3M™ Speedglas™ Welding Helmet Series 9000.
Marca:  3M™ 7100016860
389.71 EUR hasta el 2025-01-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15780048
  • 580.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 08-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Pieza de recambio para la placa de protección original en caso de que se produzcan golpes o arañazos
  • Para la máxima seguridad y comodidad, acostúmbrese a revisar su equipo regularmente
  • Límpiela periódicamente con un paño suave y sustitúyala si se producen daños o arañazos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
EN 166‎, EN166:BT
Transparente
Estándar
Casco de soldadura Speedglas™ serie 9000
Placa de protección exterior