Learn More
Thermo Scientific™ Rotores y concentrador centrífugo al vacío refrigerados SpeedVac™ SRF110
Procese muestras biológicas sensibles al calor con confianza utilizando SRF110. Este sistema SpeedVac refrigerado utiliza tecnologías de centrifugación, vacío y calor de última generación para eliminar disolventes y concentrar muestras biológicas sensibles al calor al mismo tiempo que mantiene la integridad de las muestras.
289.44€ - 23014.50€
Código de producto | Marca | Descripción | Certificaciones | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Certificaciones | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17364641
|
Thermo Scientific™
RF108 |
Rotor de 12-13 mm, capacidad: 40 x 1,5, 2,0 ml; 16 x 3 ml | Ninguno | Aluminio |
1256.25€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17374641
|
Thermo Scientific™
RF132 |
Rotor para microcentrífuga hexagonal; capacidad: Tubo de microcentrífuga de 132 x 1,5 ml; tubo de microcentrífuga de 132 x 2,0 ml | Ninguno | Aluminio |
289.44€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17384641
|
Thermo Scientific™
RF32 |
Rotor de 28 mm, capacidad: 32 x 1,5 ml; 32 x 2 ml | Ninguno | Aluminio |
1155.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17394641
|
Thermo Scientific™
RF52 |
Rotor de 12-17 mm; Capacidad: 52 x 2 ml; 52 x 5 ml; 36 x 5-6 ml | Ninguno | Aluminio |
1316.55€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17304651
|
Thermo Scientific™
RFMT4 |
Rotor para microplacas; Capacidad: 4 microplacas estándar; 2 placas de pocillos profundos | Ninguno | Aluminio |
993.95€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17314651
|
Thermo Scientific™
SRF110-230 |
Concentrador de vacío centrífugo modular refrigerado, de capacidad media, 230 V, 50 Hz,8 A | CE, UKCA, KC, RCM | Acero con pintura en polvo |
11256.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17324651
|
Thermo Scientific™
SRF110P1-230 |
Kit de concentrador de vacío centrífugo refrigerado de capacidad media con bomba de aceite, trampa de vapor refrigerada, rotor, accesorios, 230 V, 50 Hz, 8 A | CE, UKCA, KC, RCM | Acero con pintura en polvo |
21205.50€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
17334651
|
Thermo Scientific™
SRF110P2-230 |
Kit de concentrador de vacío centrífugo refrigerado de capacidad media con sistema de vacío universal, rotor, accesorios, 230 V, 50 Hz, 8 A | CE, UKCA, KC, RCM | Acero con pintura en polvo |
23014.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
SpeedVac™ SRF110 modular refrigerated vacuum concentrator provides flexibility to your lab. It offers unique programming capabilities to maintain chamber temperature pre and post sample run to prevent thermal degradation of heat sensitive samples such as proteins, enzymes, and other biomolecules. They are ideal for evaporation of aqueous based solvents, buffers, and HPLC fractions. For a convenient, one model shopping experience select from SRF110P1 (modular configuration) and SRF110P2 (Semi integrated configuration) kit options. Each kit is designed to include components required for convenient SpeedVac setup.
SRF110 modular refrigerated vacuum concentrator provides flexibility to any benchtop space. SRF110 can be configured depending on your applications need. Select from wide range of suitable Thermo Scientific components such as pumps, Vapor Traps, and additional accessories to configure your custom vacuum concentration setup. For a convenient, one model shopping experience select from SRF110P1 (modular configuration) and SRF110P2 (Semi integrated configuration) kit options. Each kit is designed to include components required for convenient SpeedVac setup.
- Ideal for evaporation of non-aggressive, aqueous based solvents, buffers, HPLC fractions, etc.
- 3 Preset program with option to store up to 9 programs
- Temperature range -4°C up to 100°C (1°C increment)
- Self aligning and quick release rotor mechanism
- Hexagonal rotor (RF132) included with purchase of SRF110
- Refer to list of rotors available for purchase and to be used with SRF110 model
- Electricals- 115V AC (60Hz, 16Amps) and 230V AC (50Hz, 8Amps)
- Certifications- UL Certified, CE, UKCA, KC, RCM Marked.
- F Gas Compliance- Yes (EPA-SNAP and EU)
- SRF110P1 kit includes Refrigerated SpeedVac (SRF110), Hexagonal rotor (RF132), an Oil pump (VLP120-115), a vapor Trap (RVT450-115), Universal Tubing (UTP-TYG), 4L capacity Glass Condensation Flask (GCF400), Glass Cap (FC400), and 1L Bottle of heat transfer fluid Cryocool™ (SCC1)
- SRF110P2 kit includes SRF110P2 Kit includes Refrigerated SpeedVac (SRF110), Hexagonal rotor (RF132), Universal Vacuum System (UVS450), Universal Tubing (UTP-TYG), 4L capacity Glass Condensation Flask (GCF400), Glass Cap (FC400), and 1L Bottle of heat transfer fluid Cryocool™ (SCC1)