Learn More
Thermo Scientific™ Rotores y concentrador centrífugo al vacío refrigerados SpeedVac™ SRF110
Procese muestras biológicas sensibles al calor con confianza utilizando SRF110. Este sistema SpeedVac refrigerado utiliza tecnologías de centrifugación, vacío y calor de última generación para eliminar disolventes y concentrar muestras biológicas sensibles al calor al mismo tiempo que mantiene la integridad de las muestras.
Marca: Thermo Scientific™ RF132
Descripción
SpeedVac™ SRF110 modular refrigerated vacuum concentrator provides flexibility to your lab. It offers unique programming capabilities to maintain chamber temperature pre and post sample run to prevent thermal degradation of heat sensitive samples such as proteins, enzymes, and other biomolecules. They are ideal for evaporation of aqueous based solvents, buffers, and HPLC fractions. For a convenient, one model shopping experience select from SRF110P1 (modular configuration) and SRF110P2 (Semi integrated configuration) kit options. Each kit is designed to include components required for convenient SpeedVac setup.
El concentrador de vacío refrigerado modular SRF110 proporciona flexibilidad a cualquier espacio de sobremesa. SRF110 se puede configurar en función de las necesidades de las aplicaciones. Seleccione entre una amplia gama de componentes ThermoFisher Scientific adecuados, como bombas, trampa de vapor y accesorios adicionales para la configuración personalizada de la concentración de vacío. Para una práctica experiencia de compra de un modelo, seleccione entre las opciones de kit SRF110P1 (configuración modular) y SRF110P2 (configuración semiintegrada). Cada kit está diseñado para incluir los componentes necesarios para una configuración práctica de SpeedVac.
- SRF110 ofrece una capacidad de programación única para mantener la temperatura de la cámara antes y después del procesamiento de muestras para evitar la degradación térmica de muestras sensibles al calor, como proteínas, enzimas y otras biomoléculas
- Ideal para la evaporación de disolventes, tampones, fracciones de HPLC, etc. de base acuosa y no agresivos.
- 3 programas preestablecidos con opción para almacenar hasta 9 programas
- Intervalo de temperatura de -4 °C a 100 °C (incremento de 1 °C)
- Mecanismo de rotor de autoalineación y liberación rápida
- Rotor hexagonal (RF132) incluido con la compra de SRF110
- Consulte la lista de rotores disponibles para su compra y su uso con el modelo SRF110
- Productos eléctricos: 115 V CA (60 Hz, 16 A) y 230 V CA (50 Hz, 8 A)
- Certificaciones: certificación UL, CE, UKCA, KC, marcado RCM.
- Conformidad con gases fluorados: Sí (EPA-SNAP y UE)
- El kit SRF110P1 incluye SpeedVac refrigerado (SRF110), rotor hexagonal (RF132), bomba de aceite (VLP120-115), trampa de vapor (RVT450-115), tubos universales (UTP-TYG), matraz de condensación de vidrio de 4 l (GCF400), tapón de vidrio (FC400) y frasco de 1 l de líquido de transferencia de calor Cryocool™ (SCC1)
- El kit SRF110P2 incluye SpeedVac refrigerado (SRF110), rotor hexagonal (RF132), sistema de vacío universal (UVS450), tubos universales (UTP-TYG), matraz de condensación de vidrio de 4 l (GCF400), tapón de vidrio (FC400) y frasco de 1 l de líquido de transferencia de calor Cryocool™ (SCC1)
Servicio Técnico
fuera de la caja
Especificaciones
Ninguno | |
Rotor para microcentrífuga hexagonal; capacidad: Tubo de microcentrífuga de 132 x 1,5 ml; tubo de microcentrífuga de 132 x 2,0 ml | |
Aluminio | |
SRF110 |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
-
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31