Learn More
SPEX CertiPrep™ Kit QuEChERS para método AOAC 2007.01 SPEXQUE™
Soluciones adecuadas para la extracción de pesticidas
199.00€
Especificaciones
Tipo | PSA Dispersive SPE Clean-up Tube |
---|---|
Métodos | AOAC 2007.01 |
Para utilizar con (aplicación) | Pesticide Extraction |
Código de producto | Marca | Nombres de analitos o componentes | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Nombres de analitos o componentes | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15255866
|
SPEX CertiPrep™
AOAC-PSA-15ML |
400mg PSA, 1200mg MgSO4 | 15 mL | ||||||
Descripción
Satisface todas sus necesidades de QuEChERS con kits de uso general adecuados para la eliminación de ácidos orgánicos polares, algunos niveles de bajos a moderados de azúcares y lípidos.
- EE. UU. (Método AOAC 2007.01)
Especificaciones
PSA Dispersive SPE Clean-up Tube | |
AOAC 2007.01 | |
Pesticide Extraction |