Learn More
Sphingomyelin, MedChemExpress
MedChemExpress Sphingomyelin is a eukaryotic sphingolipid and one of the major constituents of cell membranes and particularly abundant in the myelin sheath that surrounds neuronal axons. Sphingomyelin plays an important role in cell processes, the regulation of inflammatory responses, and signal transduction. Sphingomyelin metabolism is associated with various central nervous system diseases and Niemann-Pick disease.
Encompass_Preferred
en la oferta - 70.20€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sphingomyelin
CAS 85187-10-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Información de solubilidad Ethanol : 25 mg/mL (34.15 mM; Need ultrasonic)
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16494778
Encompass_Preferred
Ver documentos
Medchem Express
HY-113498
10 mg
70.20€
10 miligramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16407527
Encompass_Preferred
Ver documentos
Medchem Express
HY-113498
5 mg
en la oferta
5 miligramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
N/A
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descripción
Descripción
Sphingomyelin is a eukaryotic sphingolipid and one of the major constituents of cell membranes and particularly abundant in the myelin sheath that surrounds neuronal axons. Sphingomyelin plays an important role in cell processes, the regulation of inflammatory responses, and signal transduction. Sphingomyelin metabolism is associated with various central nervous system diseases and Niemann-Pick disease.
Especificaciones
Especificaciones
Sphingomyelin
Blanco
Ethanol : 25 mg/mL (34.15 mM; Need ultrasonic)
732.08
95.0%
Solid
85187-10-6
Research
[Sphingomyelin]
732.08
Research
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : Powder -20°C 3 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Recommended Storage : Powder -20°C 3 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
Sphingomyelin, MedChemExpress