Learn More
Buerkle™ Bandeja de laboratorio para recogida de derrames
Aptas para sustancias agresivas peligrosas para el medio ambiente, para trabajo de laboratorio, como bandeja de grabado, soporte de instrumentos, bandeja de medicina, para el revelado fotográfico, como bandeja de presentación de muestras o bandeja de visualización para alimentos. Bandejas de laboratorio para recogida de derrames Buerkle™ anidables cuando están vacías, multiusos, duraderas, a prueba de rotura y resistentes a la flexión.
Marca: Buerkle™ 4201-3040
47.06 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Estas bandejas de laboratorio son prácticas bandejas multiusos que se pueden anidar cuando están vacías; además también son duraderas, a prueba de roturas y resistentes a la flexión. También es adecuada como recipiente para la recogida de derrames para sustancias agresivas peligrosas para el medio ambiente, para trabajo de laboratorio, como bandeja de grabado, como soporte de instrumentos, como bandeja de medicina, para el revelado fotográfico, como bandeja de presentación de muestras o como bandeja de visualización para alimentos.
- Polipropileno, blanco
- Fabricado con moldeo por inyección, no por dibujo profundo
- Las bandejas se pueden anidar
- La bandeja no es adecuada para armarios o lavavajillas con control de temperatura
- Resistente a temperaturas de hasta +60°C (brevemente hasta + 80°C)
Especificaciones
10 L | |
420 x 520 x 120 mm | |
120 mm (borde exterior) | |
Polipropileno | |
400 mm (base interior), 410 mm (base exterior), 520 mm (borde exterior) | |
Not Autoclavable |
310 × 410 mm (base) | |
Blanco | |
300 mm (base interior), 310 mm (base exterior), 420 mm (borde exterior) | |
Bandeja de laboratorio | |
Rectangulares | |
Non-sterile |
Videos
-
Buerkle Polypropylene Nesting Tray Set