Learn More
Corning™ Concentradores Spin-X™ UF
Dispositivos de ultrafiltración desechables de un solo uso con membranas de polietersulfona (PES) para la concentración de centrífuga y/o purificación de líquidos biológicos y soluciones acuosas.
Marca: Corning™ 431479
131.61 EUR hasta el 2025-05-31
Use el código promocional "25977" para aplicar la oferta.
Descripción
Los concentradores centrífugos Spin-X UF ofrecen un procedimiento sencillo en un solo paso para concentrar o desalar proteínas y otras biomoléculas con una recuperación del 90 % o superior.
- El diseño de membrana vertical patentado y la cámara de filtración de canal delgado minimizan la contaminación de la membrana y proporcionan concentraciones rápidas, a altas velocidades, incluso con soluciones repletas de partículas.
- Las membranas de polietersulfona (PES) de baja unión están disponibles con cinco cortes de peso molecular (MWCO): 5 000, 10 000, 30 000, 50 000 y 100 000 para satisfacer todas sus necesidades de concentración. Elija un MWCO entre la mitad y un tercio más pequeño que la proteína que se va a concentrar.
- El MWCO y las graduaciones se imprimen en el lateral del tubo del concentrador para evitar que se mezclen.
- Los concentradores Spin-X UF 6 y 20 se pueden utilizar con cestillos basculantes o rotores de ángulo fijo. Los concentradores Spin-X UF 500 necesitan rotores de ángulo fijo.
Especificaciones
Polipropileno | |
Filtro para centrífuga | |
PES | |
30 kDa | |
Concentración, desalinización de proteínas, enzimas, anticuerpos monoclonales, inmunoglobulinas, extracción de aminoácidos y nucleótidos etiquetados, preparación de muestras de HPLC, desproteinización de muestras, recuperación de biomoléculas de sobrenadantes de cultivos celulares, lisados | |
Concentrador de ultrafiltración | |
500 μl | |
1,96 in | |
0,43 in |
Blanco | |
Rotor de ángulo fijo | |
PES | |
0,5 cm2 | |
25/paq. | |
0,016 oz | |
0,5 ml | |
5 cm | |
1,1 cm |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Impulse la proteómica
Desbloquee avances en proteómica y ahorre de manera exclusiva.Promo Code: 25977Expires: 2025-05-31
New Offer Ahorre hasta un 92%