Learn More
Corning™ Concentradores Spin-X™ UF
GREENER_CHOICE
Dispositivos de ultrafiltración desechables de un solo uso con membranas de polietersulfona (PES) para la concentración de centrífuga y/o purificación de líquidos biológicos y soluciones acuosas.
Marca:  Corning™ 431490
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11313805
  • 148.72€ / paquete de 12
Fecha estimada de envío: 17-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Los concentradores centrífugos Spin-X UF ofrecen un procedimiento sencillo en un solo paso para concentrar o desalar proteínas y otras biomoléculas con una recuperación del 90 % o superior.
  • El diseño de membrana vertical patentado y la cámara de filtración de canal delgado minimizan la contaminación de la membrana y proporcionan concentraciones rápidas, a altas velocidades, incluso con soluciones repletas de partículas.
  • Las membranas de polietersulfona (PES) de baja unión están disponibles con cinco cortes de peso molecular (MWCO): 5 000, 10 000, 30 000, 50 000 y 100 000 para satisfacer todas sus necesidades de concentración. Elija un MWCO entre la mitad y un tercio más pequeño que la proteína que se va a concentrar.
  • El MWCO y las graduaciones se imprimen en el lateral del tubo del concentrador para evitar que se mezclen.
  • Los concentradores Spin-X UF 6 y 20 se pueden utilizar con cestillos basculantes o rotores de ángulo fijo. Los concentradores Spin-X UF 500 necesitan rotores de ángulo fijo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Polipropileno
Filtro para centrífuga
PES
50 kDa
Concentración, desalinización de proteínas, enzimas, anticuerpos monoclonales, inmunoglobulinas, extracción de aminoácidos y nucleótidos etiquetados, preparación de muestras de HPLC, desproteinización de muestras, recuperación de biomoléculas de sobrenadantes de cultivos celulares, lisados
Concentrador de ultrafiltración
20 mL
4,56 in
1,18 in
Blanco
Cestillo basculante, rotor de ángulo fijo
PES
6 cm2
12/paq.
0,47 oz
14 ml
11,6cm
3 cm
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Corning™ Concentradores Spin-X™ UF > MWCO de 50 000; 20 ml