Learn More
Corning™ Concentradores Spin-X™ UF
GREENER_CHOICE
Dispositivos de ultrafiltración desechables de un solo uso con membranas de polietersulfona (PES) para la concentración de centrífuga y/o purificación de líquidos biológicos y soluciones acuosas.
Marca:  Corning™ 431486
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11373795
  • 207.29€ / paquete de 25
Fecha estimada de envío: 25-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Los concentradores centrífugos Spin-X UF ofrecen un procedimiento sencillo en un solo paso para concentrar o desalar proteínas y otras biomoléculas con una recuperación del 90 % o superior.
  • El diseño de membrana vertical patentado y la cámara de filtración de canal delgado minimizan la contaminación de la membrana y proporcionan concentraciones rápidas, a altas velocidades, incluso con soluciones repletas de partículas.
  • Las membranas de polietersulfona (PES) de baja unión están disponibles con cinco cortes de peso molecular (MWCO): 5 000, 10 000, 30 000, 50 000 y 100 000 para satisfacer todas sus necesidades de concentración. Elija un MWCO entre la mitad y un tercio más pequeño que la proteína que se va a concentrar.
  • El MWCO y las graduaciones se imprimen en el lateral del tubo del concentrador para evitar que se mezclen.
  • Los concentradores Spin-X UF 6 y 20 se pueden utilizar con cestillos basculantes o rotores de ángulo fijo. Los concentradores Spin-X UF 500 necesitan rotores de ángulo fijo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Polipropileno
Filtro para centrífuga
PES
100 kDa
Concentración, desalinización de proteínas, enzimas, anticuerpos monoclonales, inmunoglobulinas, extracción de aminoácidos y nucleótidos etiquetados, preparación de muestras de HPLC, desproteinización de muestras, recuperación de biomoléculas de sobrenadantes de cultivos celulares, lisados
Concentrador de ultrafiltración
6 mL
4,8 in
0,66 in
Blanco
Cestillo basculante, rotor de ángulo fijo
PES
2,5 cm2
25/paq.
0,2 oz
6 ml
12,2cm
1,7 cm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Corning™ Concentradores Spin-X™ UF > MWCO de 100 000; 6 ml