Learn More
Corning™ Concentradores Spin-X™ UF
Dispositivos de ultrafiltración desechables de un solo uso con membranas de polietersulfona (PES) para la concentración de centrífuga y/o purificación de líquidos biológicos y soluciones acuosas.
Marca: Corning™ 431477
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Los concentradores centrífugos Spin-X UF ofrecen un procedimiento sencillo en un solo paso para concentrar o desalar proteínas y otras biomoléculas con una recuperación del 90 % o superior.
- El diseño de membrana vertical patentado y la cámara de filtración de canal delgado minimizan la contaminación de la membrana y proporcionan concentraciones rápidas, a altas velocidades, incluso con soluciones repletas de partículas.
- Las membranas de polietersulfona (PES) de baja unión están disponibles con cinco cortes de peso molecular (MWCO): 5 000, 10 000, 30 000, 50 000 y 100 000 para satisfacer todas sus necesidades de concentración. Elija un MWCO entre la mitad y un tercio más pequeño que la proteína que se va a concentrar.
- El MWCO y las graduaciones se imprimen en el lateral del tubo del concentrador para evitar que se mezclen.
- Los concentradores Spin-X UF 6 y 20 se pueden utilizar con cestillos basculantes o rotores de ángulo fijo. Los concentradores Spin-X UF 500 necesitan rotores de ángulo fijo.
Especificaciones
Polipropileno | |
Centrífuga | |
PES | |
5000 | |
Concentración, desalinización de proteínas, enzimas, anticuerpos monoclonales, inmunoglobulinas, extracción de aminoácidos y nucleótidos etiquetados, preparación de muestras de HPLC, desproteinización de muestras, recuperación de biomoléculas de sobrenadantes de cultivos celulares, lisados | |
Concentrador de ultrafiltración | |
500 μl | |
1,96 in | |
0,43 in |
Blanco | |
Rotores de ángulo fijo | |
PES | |
0,5 cm2 | |
25/paq. | |
0,016 oz | |
0,5 ml | |
5 cm | |
1,1 cm |