Learn More
Buerkle™ Cuchara espátula acero inoxidable
La Cuchara espátula acero inoxidable ofrece muchas posibilidades. Esta cuchara multiusos de doble cara tiene una cuchara en un lado y una espátula en el otro. La cuchara multiusos es ideal para los sectores químico, farmacéutico, cosmético y alimentario.
7.10€ - 20.45€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Cantidad | 1 |
Descripción | Cuchara de polipropileno |
Color | Plata |
Certificaciones/conformidad | Certificado del material |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16359551
|
Buerkle™
5386-0022 |
180 mm |
7.10€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16369551
|
Buerkle™
5386-0025 |
300 mm |
20.45€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Función de doble cara, tiene una cuchara en un lado y una espátula en el otro
- Acero inoxidable V2A (1.4301), de una sola pieza
- Pulido de alto brillo
- No tiene bordes, surcos ni muescas – gracias a esto, no existe riesgo de que se depositen restos de producto y de materiales de limpieza y, por consiguiente, tampoco de ensuciamiento ni de contaminación cruzada
- Para recoger muestras y procesar diferentes sustancias, como polvo, granulado, pastas o líquidos
- Ideal para los sectores químico, farmacéutico, cosmético y alimentario.
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Cuchara de polipropileno | |
Certificado del material | |
Alimentos | |
Acero inoxidable (1,4301) | |
Acero inoxidable (4301) |
1 | |
Plata | |
Cuchara de polipropileno | |
Plata | |
Acero inoxidable (1,4301) |