Learn More
Haldenwanger™ Mortero con boquilla
Marca:  Haldenwanger™ 55/1/glazed
Detalles adicionales : Peso : 0.27000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10556614
  • 43.09€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
para ver el stock
Especificaciones
75mL
Mortero
Mortero
70mm
Con boquilla