Learn More
Haldenwanger™ Mortero con boquilla
19.35€ - 435.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Mortero |
---|---|
Incluye | Con boquilla |
Tipo | Mortero |
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10746485
|
Haldenwanger™
55/8/GLAZED |
180mm |
207.76€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10021274
|
Haldenwanger™
55/4/GLAZED |
115mm |
201.40€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12005133
|
Haldenwanger™
55/00 |
50mm |
19.35€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10556614
|
Haldenwanger™
55/1/GLAZED |
70mm |
43.09€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10133494
|
Haldenwanger™
L 55/11/GLASIERT |
240mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
12055133
|
Haldenwanger™
55/2/GLAZED |
80mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
Mortero | |
Con boquilla | |
Mortero |