Learn More
Haldenwanger™ Mortero con boquilla
Marca:  Haldenwanger™ 55/8/glazed
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10746485
  • 207.76€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
para ver el stock
Especificaciones
1000mL
Mortero
Mortero
180mm
Con boquilla