Learn More
Kartell™ Botellas cuadradas
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 mL
50 mL
100 ml
250 ml
500 mL
1000 ml
2000 mL
Descripción
Space saving bottles, ideal for long term storage of solid or liquid samples, even with medium-high viscosity, pasty or granular materials. Easy grip caps can be wired down for security. Accurate graduation and semi-transparent walls allow a clear and precise reading of the content.
- Las graduaciones aproximadas permiten un llenado reproducible sin usar frascos o vasos de precipitados
- Tapas de fácil agarre que se pueden cablear para mayor seguridad
- Adecuado para almacenar alimentos
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 100 ml |
Parámetros de certificación | Reglamento de la CE 1935/2004, reglamento de la CE 10/2011 |
Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento a largo plazo de muestras |
Material | Polietileno |
ID de cuello (métrico) | 34,5mm |
Cantidad | Paquete de 1 |
Línea de productos | Frasco |
Graduated | Sí |
Forma | Cuadrada |
Tipo de producto | Frasco de cuello ancho graduado |
Mostrar más |
Título del producto
Kartell™ Botellas cuadradas >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido