Learn More
Tocris Bioscience™ SR 9243
Selective LXR inverse agonist
Marca: Tocris Bioscience™ 6138/50
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
SR 9243 is a selective LXR inverse agonist. Exhibits no significant activity at other nuclear receptors at maximally effective concentration. Inhibits the Warburg effect and lipogenesis by down-regulation of LXR-mediated gene expression. Selectively reduces cell viability and induces apoptosis in cancer cell lines in vitro. Suppresses hepatic steatosis and inhibits growth of tumor xenografts in mice.Especificaciones
Blanco | |
1613028-81-1 | |
626.62g/mol | |
Almacene a 4 °C. | |
50 mg |
Inhibidor | |
C31H32BrNO4S2 | |
Soluble to 20mM in DMSO | |
Inhibits IL-1β |
Título del producto
Para uso exclusivo en investigación
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido