Learn More
Tocris Bioscience™ SR 9243
Selective LXR inverse agonist
201.00€ - 749.00€
Especificaciones
Color | Blanco |
---|---|
Tipo de producto | Inhibidor |
CAS | 1613028-81-1 |
Fórmula molecular | C31H32BrNO4S2 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 626.62g/mol |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18797536
|
Tocris Bioscience™
6138/10 |
10 mg |
201.00€
10 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18746596
|
Tocris Bioscience™
6138/50 |
50 mg |
749.00€
50 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Selective LXR inverse agonist. Exhibits no significant activity at other nuclear receptors at maximally effective concentration. Inhibits the Warburg effect and lipogenesis by down-regulation of LXR-mediated gene expression. Selectively reduces cell viability and induces apoptosis in cancer cell lines in vitro. Suppresses hepatic steatosis and inhibits growth of tumor xenografts in mice.Especificaciones
Blanco | |
1613028-81-1 | |
626.62g/mol | |
Almacene a 4 °C. |
Inhibidor | |
C31H32BrNO4S2 | |
Soluble to 20mM in DMSO | |
Inhibits IL-1β |
Para uso exclusivo en investigación