Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tampón SSC (20X)
Adecuado para la preparación de ácidos nucleicos para hibridación, tampón de hibridación para Northern y Sourthern blots, tampón de lavado para Northern y Sourthern blots. El tampón de citrato de sodio salino (SSC) se utiliza como tampón de hibridación en protocolos de inmunotransferencia y microarray de ADN.
47.74€ - 139.02€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Temperaturas ambientes
Formulario Líquido
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15413549
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Chemicals
J60839.K2
1L
47.74€
1 litro
15433549
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Chemicals
J60839.K7
4 l
139.02€
4 litros
15423549
Ver documentos
Thermo Scientific Chemicals
J60839.K3
2L
73.67€
2 litros
Descripción
Descripción
SSC buffer is suitable for preparing nucleic acids for hybridization, hybridization buffer for northern and southern blots, washing buffer for northern and southern blots. Saline-Sodium Citrate Buffer (SSC) is used as a hybridization buffer in immunoblotting and DNA Microarray protocols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Temperaturas ambientes
Líquido
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Tampón SSC (20X)