Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tampón SSC (20X)
Adecuado para la preparación de ácidos nucleicos para hibridación, tampón de hibridación para Northern y Sourthern blots, tampón de lavado para Northern y Sourthern blots. El tampón de citrato de sodio salino (SSC) se utiliza como tampón de hibridación en protocolos de inmunotransferencia y microarray de ADN.
Marca: Thermo Scientific Chemicals J60839.K7
Descripción
SSC buffer is suitable for preparing nucleic acids for hybridization, hybridization buffer for northern and southern blots, washing buffer for northern and southern blots. Saline-Sodium Citrate Buffer (SSC) is used as a hybridization buffer in immunoblotting and DNA Microarray protocols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Temperaturas ambientes | |
Líquido | |
4 l |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
N14L550 | Certificado de análisis | 05/02/2025 | J60839.K2,J60839.K3,J60839.K7 |
N14L549 | Certificado de análisis | 05/02/2025 | J60839.K2,J60839.K3,J60839.K7 |
X28K521 | Certificado de análisis | 14/11/2024 | J60839.K2,J60839.K3,J60839.K7 |
W26K564 | Certificado de análisis | 25/10/2024 | J60839.K2,J60839.K3,J60839.K7 |
R24K511 | Certificado de análisis | 01/07/2024 | J60839.K2,J60839.K3,J60839.K7 |