Learn More
Motic™ Estereomicroscopio con giro de 360°serie ST30C
Diseñada y desarrollada para el entorno de aprendizaje y la gestión rápida del control de calidad.El estereomicroscopio con cabezal giratorio de 360° Motic™ serie ST-30C gira 360° con ajuste de dioptrías en el ocular izquierdo.
202.00€ - 252.00€
Especificaciones
Tipos de objetivos | Acromático |
---|---|
Estilo de cabeza | Binocular, inclinación de 45°, rotación de 360° |
Eyepiece | WF10X/20 mm |
Cantidad | 1 Unidad |
Código de producto | Marca | Potencia de aumento | Tipo de iluminación | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Potencia de aumento | Tipo de iluminación | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15335533
|
Motic™
PS3645B201 |
20X, 40X | LED, recargable |
252.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11792646
|
Motic™
PS36425201 |
2X, 4X | Tungsteno de 12 V/10 W |
202.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Cabezal binocular con giro de 360° e inclinación de 45° y ajuste de dioptrías en el tubo ocular izquierdo
- Lentes de campo ancho WF10X/20 mm
- Cambiador de aumentos 2X, 4X
- Los objetivos son parfocales, parcéntricos y acromáticos.La ampliación se cambia girando la torreta 180° hasta el tope de clic
- Gradilla de alta resistencia y bloqueo enfoque de piñones con embrague cónico
- Se suministra de forma estándar con placas de platina de 80 mm en vidrio mate, blanco y negro.
- Modelo ST-36C 2LOO:Soporte de poste con iluminación de tungsteno incidente y transmitida de 12 V/10 W
- Modelo ST-36C 6LED inalámbrico:Soporte de poste con iluminación LED incidente y transmitida recargable
Especificaciones
Acromático | |
Binocular, inclinación de 45°, rotación de 360° | |
WF10X/20 mm | |
1 Unidad |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Motic™ Estereomicroscopio con giro de 360°serie ST30C