Learn More
Brady™ Etiquetas StainerBondz™ de poliéster con acabado mate para portaobjetos de microscopio
Cree fácilmente etiquetas de portaobjetos de microscopio resistentes a los productos químicos con el material de etiquetas de poliéster StainerBondz™ (B-481). Imprima prácticamente en cualquier lugar con una impresora de etiquetas de Brady portátil.
Marca: Brady™ 170885
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Producto especializado: disponible en tamaños predimensionados para los portaobjetos y casetes más comunes que requieren la máxima resistencia a los productos químicos
- Producto duradero: soporta las condiciones extremas de los procesos típicos de desparafinado con etanol y xileno, así como los procesos de tinción de portaobjetos con hematoxilina y eosina
- Producto adhesivo: fabricado en adhesivo acrílico permanente que ofrece una fijación firme en superficies suaves en condiciones extremas
- Producto certificado: cumple la Directiva RoHS de la UE 2011/65/UE (enmienda 2015/863)
- Si desea información sobre el rendimiento y las propiedades específicas del material, consulte la ficha de especificaciones técnicas
Especificaciones
Autoclavable | |
M5-195-481 | |
None | |
Mate | |
Polyester | |
Thermal Transfer | |
No estéril | |
BMP51, M511 | |
-112°F to +266°F | |
0.375 x 1 in. | |
1 in | |
0.5 in. |
RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863) | |
Permanent Acrylic | |
Black on White | |
Die-cut | |
Top | |
Labels | |
Healthcare and Hospital Labeling, General Identification, Laboratory Labeling | |
320 Labels/Cartridge | |
0,0033 in | |
0,375 in | |
2.54 cm |