Learn More
Brady™ Etiquetas StainerBondz™ de poliéster con acabado mate para portaobjetos de microscopio
Cree fácilmente etiquetas de portaobjetos de microscopio resistentes a los productos químicos con el material de etiquetas de poliéster StainerBondz™ (B-481). Imprima prácticamente en cualquier lugar con una impresora de etiquetas de Brady portátil.
56.35€ - 63.15€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
---|---|
Certificaciones/conformidad | RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863) |
Tipo de adhesivo | Permanent Acrylic |
Recubrimiento | None |
Color | Black on White |
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17821789
|
Brady™
175660 |
0.25 x 1.05 in. |
63.15€
paquete de 360 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17871719
|
Brady™
170885 |
0.375 x 1 in. |
56.35€
paquete de 320 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17811799
|
Brady™
170886 |
0.75 x 0.9 in. |
60.10€
paquete de 320 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17851759
|
Brady™
170884 |
0.9 x 0.9 in. |
56.40€
paquete de 280 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Producto especializado: disponible en tamaños predimensionados para los portaobjetos y casetes más comunes que requieren la máxima resistencia a los productos químicos
- Producto duradero: soporta las condiciones extremas de los procesos típicos de desparafinado con etanol y xileno, así como los procesos de tinción de portaobjetos con hematoxilina y eosina
- Producto adhesivo: fabricado en adhesivo acrílico permanente que ofrece una fijación firme en superficies suaves en condiciones extremas
- Producto certificado: cumple la Directiva RoHS de la UE 2011/65/UE (enmienda 2015/863)
- Si desea información sobre el rendimiento y las propiedades específicas del material, consulte la ficha de especificaciones técnicas
Especificaciones
Autoclavable | |
Permanent Acrylic | |
Black on White | |
Die-cut | |
Top | |
Labels | |
Healthcare and Hospital Labeling, General Identification, Laboratory Labeling | |
-112°F to +266°F | |
0.5 in. |
RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863) | |
None | |
Mate | |
Polyester | |
Thermal Transfer | |
No estéril | |
BMP51, M511 | |
0,0033 in |