Learn More
Brady™ Etiquetas de poliéster para laboratorio con gran resistencia química Stainerbondz
Las etiquetas de poliéster para laboratorio con gran resistencia química StainerBondz (B-481) están diseñadas para su uso en el proceso de tinción de portaobjetos y otros ID de laboratorio que requieren una resistencia química superior.
Marca: Brady™ 143056
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- StainerBondz™ B-481 matte white polyester has a permanent acrylic adhesive and is thermal transfer printable with B30 series printers from Brady™
- B-481 performs well in the commonly used H and E (hematoxilin and eosin) slide staining process
- Excellent resistance to a wide variety of chemicals, oils and water
- Service temperature of -112 to 266° F (-80 to 130° C)
Especificaciones
RoHs | |
White | |
Polyester | |
Generación, inspección y almacenamiento de muestras | |
De -112 a 266 °F | |
40 lb./in. | |
0,9 in | |
2.2 cm |
Acrylic, Permanent | |
Mate | |
Laboratory Label | |
2500/Pk. | |
de -80 a 130 °C | |
0,0033 in | |
0,9 in |