Learn More
Metro™ Mesa de trabajo de laboratorio inoxidable, parte superior de isla inoxidable y bastidor en 3 lados
Mantenga los materiales de laboratorio limpios y seguros. La mesa de trabajo de laboratorio inoxidable Metro cuenta con una construcción de acero inoxidable de tipo 304 y un bastidor en 3 lados, lo que proporciona una estabilidad y un rendimiento a prueba de corrosión con los que puede contar.
Marca: Metro™ LTSM48UIS
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Superficies lisas fáciles de limpiar
- Las unidades móviles se pueden mover fácilmente para limpiar detrás del área de la mesa
- Amplia gama de accesorios y opciones de ruedas disponibles
Información de órdenes
Casters must be ordered separately.
Especificaciones
Mesa móvil | |
Ideal para laboratorio | |
89 cm | |
47,75 in | |
600 lb | |
30 in | |
Acero inoxidable |
47,75 × 30 × 35 pulg (121,2 × 76,2 × 89 cm) | |
35 in | |
Bastidor en 3 lados, accesorio adaptador | |
121,2 cm | |
273 kg | |
76,2 cm |