Learn More
Metro™ Mesa de trabajo de laboratorio inoxidable, parte superior de isla inoxidable y bastidor en 3 lados
Mantenga los materiales de laboratorio limpios y seguros. La mesa de trabajo de laboratorio inoxidable Metro cuenta con una construcción de acero inoxidable de tipo 304 y un bastidor en 3 lados, lo que proporciona una estabilidad y un rendimiento a prueba de corrosión con los que puede contar.
1770.00€ - 2135.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Ideal para laboratorio |
---|---|
Altura (imperial) | 35 in |
Altura (métrico) | 89 cm |
Capacidad portante (imperial) | 600 lb |
Capacidad portante (métrico) | 273 kg |
Código de producto | Marca | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Incluye | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Incluye | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15927101
|
Metro™
LTS36UIS |
35,75 × 30 × 35 pulg (90,8 × 76,2 × 89 cm) | Bastidor en 3 lados | Mesa fija |
1865.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15987111
|
Metro™
LTS60UIS |
59,75 × 30 × 35 pulg (151,7 × 76,2 × 89 cm) | Bastidor en 3 lados | Mesa fija |
2135.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15957131
|
Metro™
LTSM36UIS |
35,75 × 30 × 35 pulg (90,8 × 76,2 × 89 cm) | Bastidor en 3 lados, accesorio adaptador | Mesa móvil |
1900.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15947091
|
Metro™
LTS30UIS |
29,75 × 30 × 35 pulg (75,5 × 76,2 × 89 cm) | Bastidor en 3 lados | Mesa fija |
1770.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15937141
|
Metro™
LTSM48UIS |
47,75 × 30 × 35 pulg (121,2 × 76,2 × 89 cm) | Bastidor en 3 lados, accesorio adaptador | Mesa móvil |
2030.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15907111
|
Metro™
LTS48UIS |
47,75 × 30 × 35 pulg (121,2 × 76,2 × 89 cm) | Bastidor en 3 lados | Mesa fija |
2000.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Superficies lisas fáciles de limpiar
- Las unidades móviles se pueden mover fácilmente para limpiar detrás del área de la mesa
- Amplia gama de accesorios y opciones de ruedas disponibles
Información de órdenes
Casters must be ordered separately.
Especificaciones
Ideal para laboratorio | |
89 cm | |
273 kg | |
76,2 cm |
35 in | |
600 lb | |
30 in | |
Acero inoxidable |