Learn More
Sampling Systems™ Embudo de acero inoxidable para polvo
El embudo para polvo Sampling Systems™ está fabricado en acero inoxidable de alta calidad y es adecuado para aplicaciones higiénicas y farmacéuticas.
Marca:  Sampling Systems™ A716-100
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15859711
  • 123.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 20-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Acero inoxidable 316L de alta calidad
  • Acabado satinado
  • Gama de tamaños disponibles
  • Conexión de tres empalmes en la base de la boquilla (BS4825-3)
Especificaciones
Especificaciones
100 mm
Acero inoxidable
Empalme de 38,1 mm (1,5 pulg.) en la boquilla
38 mm
107 mm
Embudo
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Sampling Systems™ Embudo de acero inoxidable para polvo > Diámetro métrico superior: 100 mm