Learn More
Bochem™ Fórceps de tejido de acero inoxidable 1:2
Se utilizan para la disección
Marca:  Bochem™ 1152
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10663911
  • 10.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 23-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Fabricado con acero inoxidable
Especificaciones
Especificaciones
145 mm
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Bochem™ Fórceps de tejido de acero inoxidable 1:2 > Longitud: 145mm